Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1403787
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ERBB2 antibody produced in mouse
clone 3B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD340, HER-2, HER-2/neu, HER2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ERBB2(2064)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny receptorów naskórkowego czynnika wzrostu (EGF) receptorowych kinaz tyrozynowych. Białko to nie ma własnej domeny wiążącej ligand i dlatego nie może wiązać czynników wzrostu. Wiąże się jednak ściśle z innymi związanymi z ligandem członkami rodziny receptorów EGF, tworząc heterodimer, stabilizując wiązanie ligandu i zwiększając aktywację szlaków sygnałowych za pośrednictwem kinazy, takich jak te obejmujące kinazę białkową aktywowaną mitogenami i kinazę fosfatydyloinozytolu-3. Odnotowano zmiany alleliczne w pozycjach aminokwasowych 654 i 655 izoformy a (pozycje 624 i 625 izoformy b), z najczęściej występującym allelem Ile654/Ile655, przedstawionym tutaj. Amplifikację i/lub nadekspresję tego genu odnotowano w wielu nowotworach, w tym w guzach piersi i jajnika. Alternatywny splicing skutkuje kilkoma dodatkowymi wariantami transkryptu, niektóre kodują różne izoformy, a inne nie zostały w pełni scharakteryzowane. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ERBB2 (NP_004439, 22 a.a. ~ 121 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
STQVCTGTDMKLRLPASPETHLDMLRHLYQGCQVQGNLELTYLPTNASLSFLQDIQEVQGYVLIAHNQVRQVPLQRLRIVRGTQLFEDNYALAVLDNGD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)