Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0004585M7
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MUC4 antibody produced in mouse
clone 5B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HSA276359, Anti-mucin 4, Anti-mucin 4, tracheobronchial
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5B12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MUC4(4585)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Głównymi składnikami śluzu, lepkiej wydzieliny pokrywającej powierzchnie nabłonkowe, takie jak tchawica, okrężnica i szyjka macicy, są wysoce glikozylowane białka zwane mucynami. Te glikoproteiny odgrywają ważną rolę w ochronie komórek nabłonkowych i są zaangażowane w odnowę i różnicowanie nabłonka. Gen ten koduje integralną glikoproteinę błonową znajdującą się na powierzchni komórki, chociaż mogą istnieć wydzielane izoformy. Znaleziono co najmniej dwa tuziny wariantów transkryptu tego genu, chociaż dla wielu z nich nie określono transkryptu pełnej długości lub występują one tylko w tkankach nowotworowych. Gen ten zawiera region w sekwencji kodującej, który ma zmienną liczbę (>100) 48 nt tandemowych powtórzeń. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MUC4 (NP_004523, 79 a.a. ~ 188 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GVSLFPYGADAGDLEFVRRTVDFTSPLFKPATGFPLGSSLRDSLYFTDNGQIIFPESDYQIFSYPNPLPTGFTGRDPVALVAPFWDDADFSTGRGTTFYQEYETFYGEHS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)