Kluczowe dokumenty
SAB1402972
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZP2 antibody produced in mouse
clone 2B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ZPA
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZP2(7783)
Opis ogólny
Zona pellucida to macierz zewnątrzkomórkowa, która otacza komórkę jajową i wczesny zarodek. Składa się głównie z trzech lub czterech glikoprotein o różnych funkcjach podczas zapłodnienia i rozwoju przedimplantacyjnego. Białko kodowane przez ten gen jest strukturalnym składnikiem zona pellucida i funkcjonuje we wtórnym wiązaniu i penetracji plemników reagujących z akrosomem. Powstające białko zawiera N-końcową sekwencję peptydu sygnałowego, konserwatywną domenę ZP, konsensusowe miejsce rozszczepienia furyny i C-końcową domenę transbłonową. Zakłada się, że rozszczepienie furyny powoduje uwolnienie dojrzałego białka z błony plazmatycznej w celu późniejszego włączenia do macierzy zona pellucida. Jednak wymóg rozszczepienia furyny w tym procesie pozostaje kontrowersyjny w oparciu o badania na myszach. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ZP2 (NP_003451.1, 400 a.a. ~ 509 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
NSSCQPVFEAQSQGLVRFHIPLNGCGTRYKFEDDKVVYENEIHALWTDFPPSKISRDSEFRMTVKCSYSRNDMLLNINVESLTPPVASVKLGPFTLILQSYPDNSYQQPY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)