Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1402899
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RPLP0 antibody produced in mouse
clone 1B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
L10E, MGC111226, MGC88175, P0, PRLP0, RPP0
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~60.98 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPLP0(6175)
Opis ogólny
Rybosomy, organelle katalizujące syntezę białek, składają się z małej podjednostki 40S i dużej podjednostki 60S. Razem te podjednostki składają się z 4 gatunków RNA i około 80 strukturalnie różnych białek. Gen ten koduje białko rybosomalne, które jest składnikiem podjednostki 60S. Białko, które jest funkcjonalnym odpowiednikiem białka rybosomalnego E. coli L10, należy do rodziny białek rybosomalnych L10P. Jest to neutralna fosfoproteina z C-końcowym końcem, który jest prawie identyczny z C-końcowymi końcami kwaśnych fosfoprotein rybosomalnych P1 i P2. Białko P0 może oddziaływać z P1 i P2, tworząc pentameryczny kompleks składający się z dimerów P1 i P2 oraz monomeru P0. Białko jest zlokalizowane w cytoplazmie. Istnieją warianty transkryptu pochodzące z alternatywnego splicingu; kodują one to samo białko. Jak to jest typowe dla genów kodujących białka rybosomalne, istnieje wiele przetworzonych pseudogenów tego genu rozproszonych w genomie. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RPLP0 (AAH15173, 1 a.a. ~ 317 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MPREDRATWKSNYFLKIIQLLDDYPKCFIVGADNVGSKQMQQIRMSLRGKAVVLMGKNTMMRKAIRGHLENNPALEKLLPHIRGNVGFVFTKEDLTEIRDMLLANKVPAAARAGAIAPCEVTVPAQNTGLGPEKTSFFQALGITTKISRGTIEILSDVQLIKTGDKVGASEATLLNMLNISPFSFGLVIQQVFDNGSIYNPEVLDITEETLHSRFLEGVRNVASVCLQIGYPTVASVPHSIINGYKRVLALSVETDYTFPLAEKVKAFLADPSAFVAAAPVAAATTAAPAAAAAPAKVEAKEESEESDEDMGFGLFD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael C Lanz et al.
Molecular cell, 82(17), 3255-3269 (2022-08-21)
Cell size is tightly controlled in healthy tissues, but it is unclear how deviations in cell size affect cell physiology. To address this, we measured how the cell's proteome changes with increasing cell size. Size-dependent protein concentration changes are widespread