Kluczowe dokumenty
SAB1402559
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PVRL3 antibody produced in mouse
clone 1D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.99 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PVRL3(25945)
Opis ogólny
Poliovirus receptor-related 3 (PVRL3), popularnie znany jako cząsteczka adhezji komórkowej nektyny 3 (NECTIN3), ulega ekspresji w różnych komórkach. Jest częścią rodziny białek nektynowych, które są cząsteczkami adhezji komórkowej modulującymi tworzenie połączeń adhezyjnych. PVRL3 jest białkiem błonowym z trzema zewnątrzkomórkowymi domenami immunoglobulin. Kodujący go gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 3q13.13.
Immunogen
PVRL3 (NP_056295, 59 a.a. ~ 166 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PIIVEPHVTAVWGKNVSLKCLIEVNETITQISWEKIHGKSSQTVAVHHPQYGFSVQGEYQGRVLFKNYSLNDATITLHNIGFSDSGKYICKAVTFPLGNAQSSTTVTV
Zastosowanie
Do immunohistochemii użyto monoklonalnego przeciwciała anty-PVRL3 wyprodukowanego u myszy.
Działania biochem./fizjol.
Poliovirus receptor-related 3 (PVRL3) lub nectin cell adhesion molecule 3 (NECTIN3) tworzy heterotypowe adhezje z PVR, PVRL1 i PVRL2. Białko to bierze udział w ekstrawagancji limfocytów i monocytów. Wiąże się również z afadyną. PVRL3 odgrywa rolę w rozwoju soczewki i ciała rzęskowego ssaków.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nectin-3 (CD113) interacts with Nectin-2 (CD112) to promote lymphocyte transendothelial migration.
Devilard E
PLoS ONE (2013)
The expression of the Nectin complex in human breast cancer and the role of Nectin-3 in the control of tight junctions during metastasis.
Martin TA
PLoS ONE (2013)
Nectin expression in pancreatic adenocarcinoma: nectin-3 is associated with a poor prognosis.
Izumi H
Surgery Today (2015)
Identification of an epithelial cell receptor responsible for Clostridium difficile TcdB-induced cytotoxicity.
LaFrance ME
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2015)
Nectin4/PRR4, a new afadin-associated member of the nectin family that trans-interacts with nectin1/PRR1 through V domain interaction.
Reymond N
The Journal of Biological Chemistry (2001)