MABT63
Anti-Nectin-3/PVRL3 (CD113) Antibody, clone N3.12.4
clone N3.12.4, from mouse
Synonim(y):
poliovirus receptor-related 3, poliovirus receptor-related protein 3, nectin 3, nectin-3, Nectin-3, CD113 antigen
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N3.12.4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NECTIN3(25945)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
ECM Proteins
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg of this antibody detected Nectin-3 in U251 cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
U251 cells
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1