Kluczowe dokumenty
SAB1402530
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-POLQ antibody produced in mouse
clone 1C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp781A0112, POLH, PRO0327
Wybierz wielkość
100 μG
2660,00 zł
2660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2660,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POLQ(10721)
Immunogen
POLQ (NP_006587, 2572 a.a. ~ 2680 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DGFVQTILGRRRYLPGIKDNNPYRKAHAERQAINTIVQGSAADIVKIATVNIQKQLETFHSTFKSHGHREGMLQSDRTGLSRKRKLQGMFCPIRGGFFILQLHDELLYE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yichen He et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 150(2), 30-30 (2024-01-25)
As the first identified m6A demethylase, FTO has been implicated in the progression of various cancers. However, the specific mechanism of FTO in clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) remains incompletely understood. In this study, we aimed to explore the
Xinrui Rao et al.
Cancer science, 114(5), 1943-1957 (2023-01-16)
Radioresistance remains a major obstacle to efficacious radiotherapy in non-small-cell lung cancer (NSCLC). DNA replication proteins are novel targets for radiosensitizers. POLQ is a DNA polymerase involved in DNA damage response and repair. We found that POLQ is overexpressed in
Daniel J Laverty et al.
Nature communications, 15(1), 5294-5294 (2024-06-22)
Determining the balance between DNA double strand break repair (DSBR) pathways is essential for understanding treatment response in cancer. We report a method for simultaneously measuring non-homologous end joining (NHEJ), homologous recombination (HR), and microhomology-mediated end joining (MMEJ). Using this
Jia Zhou et al.
Nature cancer, 2(6), 598-610 (2021-06-29)
DNA polymerase theta (POLθ) is synthetic lethal with Homologous Recombination (HR) deficiency and thus a candidate target for HR-deficient cancers. Through high-throughput small molecule screens we identified the antibiotic Novobiocin (NVB) as a specific POLθ inhibitor that selectively kills HR-deficient
Ruben Schep et al.
Molecular cell, 81(10), 2216-2230 (2021-04-14)
DNA double-strand break (DSB) repair is mediated by multiple pathways. It is thought that the local chromatin context affects the pathway choice, but the underlying principles are poorly understood. Using a multiplexed reporter assay in combination with Cas9 cutting, we