Merck
SAB1402248
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LAD1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
LadA, MGC10355
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A9, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LAD1(3898)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene may be an anchoring filament that is a component of basement membranes. It may contribute to the stability of the association of the epithelial layers with the underlying mesenchyme. (provided by RefSeq)
Immunogen
LAD1 (NP_005549.2, 418 a.a. ~ 517 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SESVKSRGLPCTELFVAPVGVASKRHLFEKELAGQSRAEPASSRKENLRLSGVVTSRLNLWISRTQESGDQDPQEAQKASSATERTQWGQKSDSSLDAEV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1