Kluczowe dokumenty
SAB1401981
Sigma-Aldrich
Anti-ISCA2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HBLD1, ISA2, c14_5557
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ISCA2(122961)
Immunogen
ISCA2 (NP_919255.1, 1 a.a. ~ 154 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAAAWGSSLTAATQRAVTPWPRGRLLTASLGPQARREASSSSPEAGEGQICLTDSCVQRLLEITEGSEFLRLQVEGGCSGFQYKFSLDTVINPDDRVFEQGGARVVDSLAFVKGAQVDFSQELIRSSFQVLNNPQAQQGCSCGSSFSIKL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)