Kluczowe dokumenty
CLS3783
1240 3143 Płyta odbiornika HTS
size 96 wells, white plate, sterile
Synonim(y):
96-dołkowa mikropłytka, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna, Płytka 96-dołkowa, Płytka EIA/RIA, Płytka wielodołkowa 96, płytka immunologiczna
Wybierz wielkość
10 EA
878,00 zł
878,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
878,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
878,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
flat wells
white bottom
white plate
white wells
opis
an accessory for the HTS Transwell-96 Permeable Support system
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 3783
rozmiar
96 wells
kolor
white
przydatność
suitable for (cell cuture)
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
  • Płytka jest poddawana obróbce w celu zapewnienia optymalnego przylegania komórek
  • Do użytku na etapach wzrostu komórek lub testu w eksperymencie
  • Używane do oceny luminescencji
  • W przypadku użycia z modułem HTS 3143-96 płytka umożliwia wygodny dostęp pipetą zarówno do wierzchołkowej, jak i podstawno-bocznej strony każdej studzienki (ręczny lub automatyczny).
  • Pokrywki w zestawie
  • Powierzchnia TC poddana obróbce
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)