Kluczowe dokumenty
SAB1401644
Sigma-Aldrich
Anti-SESN1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC138241, MGC142129, PA26, RP11-787I22.1, SEST1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SESN1(27244)
Immunogen
SESN1 (NP_055269.1, 1 a.a. ~ 551 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAEGENEVRWDGLCSRDSTTRETALENIRQTILRKTEYLRSVKETPHRPSDGLSNTESSDGLNKLLAHLLMLSKRCPFKDVREKSEFILKSIQELGIRIPRPLGQGPSRFIPEKEILQVGSEDAQMHALFADSFAALGRLDNITLVMVFHPQYLESFLKTQHYLLQMDGPLPLHYRHYIGIMAAARHQCSYLVNLHVNDFLHVGGDPKWLNGLENAPQKLQNLGELNKVLAHRPWLITKEHIEGLLKAEEHSWSLAELVHAVVLLTHYHSLASFTFGCGISPEIHCDGGHTFRPPSVSNYCICDITNGNHSVDEMPVNSAENVSVSDSFFEVEALMEKMRQLQECRDEEEASQEEMASRFEIEKRESMFVFSSDDEEVTPARAVSRHFEDTSYGYKDFSRHGMHVPTFRVQDYCWEDHGYSLVNRLYPDVGQLIDEKFHIAYNLTYNTMAMHKDVDTSMLRRAIWNYIHCMFGIRYDDYDYGEINQLLDRSFKVYIKTVVCTPEKVTKRMYDSFWRQFKHSEKVHVNLLLIEARMQAELLYALRAITRYMT
Działania biochem./fizjol.
Sesn1 (sestrin 1) jest białkiem zaangażowanym w wyczuwanie stresu. Promuje aktywację AMPK (kinazy białkowej aktywowanej 5′ AMP). Sesn1 hamuje sygnalizację mTORC1 (mammalian target of rapamycin complex 1), przyczyniając się w ten sposób do mechanizmu przeciwstarzeniowego. Rodzina białek Sestrins posiada aktywność oksydoreduktazy. Uważa się, że sestryny promują odpowiedzi antyoksydacyjne na stres, ponieważ są transkrybowane przez p53 (białko nowotworowe) i FoxO (Forkhead box). Mogą więc służyć jako potencjalny cel terapeutyczny.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A sestrin-dependent Erk-Jnk-p38 MAPK activation complex inhibits immunity during aging.
Lanna A
Nature Immunology, 18(3), 354-363 (2017)
Regeneration of peroxiredoxins by p53-regulated sestrins, homologs of bacterial AhpD.
Budanov AV
Science, 304(5670), 596-600 (2004)
Rapamycin attenuates endothelial apoptosis induced by low shear stress via mTOR and sestrin1 related redox regulation.
Zhang J
Mediators of Inflammation, 2014:769608, 1-9 (2014)
Irena Horwacik et al.
Acta biochimica Polonica, 62(3), 423-433 (2015-08-19)
Neuroblastoma is the most common extra-cranial solid tumor of childhood and it is characterized by the presence of a glycosphingolipid, GD2 ganglioside. Monoclonal antibodies targeting the antigen are currently tested in clinical trials. Additionally, several research groups reported results revealing