Merck
SAB1401587
Sigma-Aldrich
Anti-LARS2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KIAA0028, LEURS, MGC26121
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LARS2(23395)
Opis ogólny
This gene encodes a class 1 aminoacyl-tRNA synthetase, mitochondrial leucyl-tRNA synthetase. Each of the twenty aminoacyl-tRNA synthetases catalyzes the aminoacylation of a specific tRNA or tRNA isoaccepting family with the cognate amino acid. (provided by RefSeq)
Immunogen
LARS2 (NP_056155.1, 1 a.a. ~ 903 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASVWQRLGFYASLLKRQLNGGPDVIKWERRVIPGCTRSIYSATGKWTKEYTLQTRKDVEKWWHQRIKEQASKISEADKSKPKFYVLSMFPYPSGKLHMGHVRVYTISDTIARFQKMRGMQVINPMGWDAFGLPAENAAVERNLHPQSWTQSNIKHMRKQLDRLGLCFSWDREITTCLPDYYKWTQYLFIKLYEAGLAYQKEALVNWDPVDQTVLANEQVDEHGCSWRSGAKVEQKYLRQWFIKTTAYAKAMQDALADLPEWYGIKGMQAHWIGDCVGCHLDFTLKVHGQATGEKLTAYTATPEAIYGTSHVAISPSHRLLHGHSSLKEALRMALVPGKDCLTPVMAVNMLTQQEVPVVILAKADLEGSLDSKIGIPSTSSEDTILAQTLGLAYSEVIETLPDGTERLSSSAEFTGMTRQDAFLALTQKARGKRVGGDVTSDKLKDWLISRQRYWGTPIPIVHCPVCGPTPVPLEDLPVTLPNIASFTGKGGPPLAMASEWVNCSCPRCKGAAKRETDTMDTFVDSAWYYFRYTDPHNPHSPFNTAVADYWMPVDLYIGGKEHAVMHLFYARFFSHFCHDQKMVKHREPFHKLLAQGLIKGQTFRLPSGQYLQREEVDLTGSVPVHAKTKEKLEVTWEKMSKSKHNGVDPEEVVEQYGIDTIRLYILFAAPPEKDILWDVKTDALPGVLRWQQRLWTLTTRFIEARASGKSPQPQLLSNKEKAEARKLWEYKNSVISQVTTHFTEDFSLNSAISQLMGLSNALSQASQSVILHSPEFEDALCALMVMAAPLAPHVTSEIWAGLALVPRKLCAHYTWDASVLLQAWPAVDPEFLQQPEVVQMAVLINNKACGKIPVPQQVARDQDKVHEFVLQSELGVRLLQGRSIKKSFLSPRTALINFLVQD