Kluczowe dokumenty
SAB1401583
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STAB1 antibody produced in mouse
clone 4G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CLEVER-1, FEEL-1, FELE-1, FEX1, KIAA0246, STAB-1
Wybierz wielkość
100 μG
2660,00 zł
2660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2660,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STAB1(23166)
Opis ogólny
Stabilin 1 (STAB1) gene encodes a large, transmembrane receptor protein which may function in angiogenesis, lymphocyte homing, cell adhesion, or receptor scavenging. The protein contains 7 fasciclin, 16 epidermal growth factor (EGF)-like, and 2 laminin-type EGF-like domains as well as a C-type lectin-like hyaluronan-binding Link module. The protein is primarily expressed on sinusoidal endothelial cells of liver, spleen, and lymph node. The receptor has been shown to endocytose ligands such as low density lipoprotein, Gram-positive and Gram-negative bacteria, and advanced glycosylation end products. Supporting its possible role as a scavenger receptor, the protein rapidly cycles between the plasma membrane and early endosomes. (provided by RefSeq).
Stabilin 1 (STAB1) is expressed on tissue macrophages and sinusoidal endothelial cells. It is a type-1 transmembrane receptor. STAB1 is expressed in alternatively activated macrophages. STAB1 gene is located on human chromosome 3p21.1.
Immunogen
STAB1 (NP_055951, 1804 a.a. ~ 1902 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EALASDLPNLGPLRTMHGTPISFSCSRTRAGELMVGEDDARIVQRHLPFEGGLAYGIDQLLEPPGLGARCDHFETRPLRLNTCSICGLEPPCPEGSQEQ
Działania biochem./fizjol.
Stabilin 1 (STAB1) maintains tissue homeostasis and prevents autoimmunity. STAB1 mediates endocytic and phagocytic clearance of undesirable internal components. STAB1 is an immunosuppressive molecule and reduces proinflammatory reactions in vivo.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Multifunctional receptor stabilin-1 in homeostasis and disease
Kzhyshkowska J, et al.
TheScientificWorldJournal, 10(1) (2010)
Stabilin-1 mediates phosphatidylserine-dependent clearance of cell corpses in alternatively activated macrophages
Park S, et al.
Journal of Cell Science, 122(18) (2009)
Monocyte Stabilin-1 suppresses the activation of TH1 lymphocytes
Palani S, et al.
Journal of Immunology, 1500257-1500257 (2015)
Stabilin-1, a homeostatic scavenger receptor with multiple functions
Kzhyshkowska J, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 10(3) (2006)
Allelic expression analysis of the osteoarthritis susceptibility locus that maps to chromosome 3p21 reveals cis-acting eQTLs at GNL3 and SPCS1
Gee F, et al.
BMC Medical Genetics, 15(1), 53-53 (2014)