AB6021
Anti-Stabilin-1 Antibody, CT
from rabbit
Synonim(y):
Fasciclin, EGF-like, laminin-type EGF-like and link domain-containing scavenger receptor 1, MS-1 antigen, common lymphatic endothelial and vascular endothelial receptor-1, fasciclin egf-like, laminin-type egf-like, and link domain-containing scavenger re
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
unpurified
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STAB1(23166)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence Analysis: A previous lot of Anti-Stabilin-1, C-terminus was shown to positively stain using immunofluorescence techniques (Kzhyshkowska, 2008).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Jakość
Western blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Stabilin-1 on 10 µg of HUVEC lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Komentarz do analizy
HUVEC lysate.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1