Kluczowe dokumenty
SAB1401509
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ENAM antibody produced in mouse
clone 2C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ADAI, AI1C, AIH2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ENAM(10117)
Opis ogólny
Szkliwo zębów jest wysoce zmineralizowaną tkanką, której 85% objętości zajmują niezwykle duże, wysoce zorganizowane kryształy hydroksyapatytu. Uważa się, że ta wysoce zorganizowana i nietypowa struktura jest ściśle kontrolowana w ameloblastach poprzez interakcję wielu cząsteczek macierzy organicznej, w tym emaliny, amelogeniny (AMELX; MIM 300391), ameloblastyny (AMBN; MIM 601259), tufteliny (TUFT1; MIM 600087), sialofosfoproteiny zębiny (DSPP; MIM 125485) i różnych enzymów. Emalina jest największym białkiem w macierzy szkliwa rozwijających się zębów i obejmuje około 5% całkowitego białka macierzy szkliwa.[dostarczony przez OMIM
Immunogen
ENAM (NP_114095, 1043 a.a. ~ 1141 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ERQQRPSNILHLPCFGSKLAKHHSSTTGTPSSDGRQSPFDGDSITPTENPNTLVELATEEQFKSINVDPLDADEHSPFEFLQRGTNVQDQVQDCLLQ
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)