Kluczowe dokumenty
SAB1401216
Sigma-Aldrich
Anti-INHBB antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... INHBB(3625)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Podjednostka beta B inhibiny łączy się z podjednostką alfa, tworząc przysadkowy inhibitor wydzielania FSH. Wykazano, że inhibina negatywnie reguluje proliferację komórek zrębu gonad i ma działanie hamujące rozwój nowotworów. Ponadto wykazano, że poziom inhibiny w surowicy odzwierciedla wielkość guzów ziarnistokomórkowych i dlatego może być stosowany jako marker pierwotnej i nawracającej choroby. Ponieważ ekspresja w gonadach i różnych tkankach pozagonadalnych może różnić się kilkakrotnie w sposób specyficzny dla tkanki, proponuje się, że inhibina może być zarówno czynnikiem wzrostu/różnicowania, jak i hormonem. Ponadto podjednostka beta B tworzy homodimer, aktywinę B, a także łączy się z podjednostką beta A, tworząc heterodimer, aktywinę AB, z których oba stymulują wydzielanie FSH. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
INHBB (AAH30029.1, 1 a.a. ~ 407 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MDGLPGRALGAACLLLLAAGWLGPEAWGSPTPPPTPAAQPPPPPPGSPGGSQDTCTSCGGFRRPEELGRVDGDFLEAVKRHILSRLQMRGRPNITHAVPKAAMVTALRKLHAGKVREDGRVEIPHLDGHASPGADGQERVSEIISFAETDGLASSRVRLYFFISNEGNQNLFVVQASLWLYLKLLPYVLEKGSRRKVRVKVYFQEQGHGDRWNMVEKRVDLKRSGWHTFPLTEAIQALFERGERRLNLDVQCDSCQELAVVPVFVDPGEESHRPFVVVQARLGDSRHRIRKRGLECDGRTNLCCRQQFFIDFRLIGWNDWIIAPTSYYGNYCEGSCPAYLAGVPGSASSFHTAVVNQYRMRGLNPGTVNSCCIPTKLSTMSMLYFDDEYNIVKRDVPNMIVEECGCA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)