Kluczowe dokumenty
SAB1408593
Sigma-Aldrich
Anti-INHBA antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
EDF, FRP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~47.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... INHBA(3624)
Opis ogólny
Podjednostka beta A inhibiny łączy się z podjednostką alfa, tworząc przysadkowy inhibitor wydzielania FSH. Wykazano, że inhibina negatywnie reguluje proliferację komórek zrębu gonad i ma działanie hamujące rozwój nowotworu. Ponadto wykazano, że poziom inhibiny w surowicy odzwierciedla wielkość guzów ziarnistokomórkowych i dlatego może być stosowany jako marker pierwotnej i nawracającej choroby. Ponieważ ekspresja w gonadach i różnych tkankach pozagonadalnych może różnić się kilkakrotnie w sposób specyficzny dla tkanki, proponuje się, że inhibina może być zarówno czynnikiem wzrostu / różnicowania, jak i hormonem. Ponadto podjednostka beta A tworzy homodimer, aktywinę A, a także łączy się z podjednostką beta B, tworząc heterodimer, aktywinę AB, z których oba stymulują wydzielanie FSH. Wreszcie wykazano, że mRNA podjednostki beta A jest identyczne z mRNA podjednostki czynnika różnicowania erytroidalnego i że w ludzkim genomie istnieje tylko jeden gen dla tego mRNA. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
INHBA (NP_002183.1, 1 a.a. ~ 426 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MPLLWLRGFLLASCWIIVRSSPTPGSEGHSAAPDCPSCALAALPKDVPNSQPEMVEAVKKHILNMLHLKKRPDVTQPVPKAALLNAIRKLHVGKVGENGYVEIEDDIGRRAEMNELMEQTSEIITFAESGTARKTLHFEISKEGSDLSVVERAEVWLFLKVPKANRTRTKVTIRLFQQQKHPQGSLDTGEEAEEVGLKGERSELLLSEKVVDARKSTWHVFPVSSSIQRLLDQGKSSLDVRIACEQCQESGASLVLLGKKKKKEEEGEGKKKGGGEGGAGADEEKEQSHRPFLMLQARQSEDHPHRRRRRGLECDGKVNICCKKQFFVSFKDIGWNDWIIAPSGYHANYCEGECPSHIAGTSGSSLSFHSTVINHYRMRGHSPFANLKSCCVPTKLRPMSMLYYDDGQNIIKKDIQNMIVEECGCS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sandra Blanco et al.
Nature, 534(7607), 335-340 (2016-06-17)
Whether protein synthesis and cellular stress response pathways interact to control stem cell function is currently unknown. Here we show that mouse skin stem cells synthesize less protein than their immediate progenitors in vivo, even when forced to proliferate. Our