Kluczowe dokumenty
SAB1401069
Sigma-Aldrich
Anti-CENPB antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CENPB(1059)
Opis ogólny
Białko centromerowe B (CENPB) jest białkiem dimerycznym, zlokalizowanym w chromatynie centromerowej. Posiada ono aktywność wiązania DNA. Białko ma domenę wiążącą DNA w regionie amino-końcowym i domenę dimeryzacji w regionie karboksy-końcowym. Podjednostki CENPB mają masę cząsteczkową 80 kDa. Gen kodujący CENPB jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 20.
Immunogen
CENPB (AAH53847.1, 1 a.a. ~ 599 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MGPKRRQLTFREKSRIIQEVEENPDLRKGEIARRFNIPPSTLSTILKNKRAILASERKYGVASTCRKTNKLSPYDKLEGLLIAWFQQIRAAGLPVKGIILKEKALRIAEELGMDDFTASNGWLDRFRRRHGVVSCSGVARARARNAAPRTPAAPASPAAVPSEGSGGSTTGWRAREEQPPSVAEGYASQDVFSATETSLWYDFLPDQAAGLCGGDGRPRQATQRLSVLLCANADGSEKLPPLVAGKSAKPRAGQAGLPCDYTANSKGGVTTQALAKYLKALDTRMAAESRRVLLLAGRLAAQSLDTSGLRHVQLAFFPPGTVHPLERGVVQQVKGHYRQAMLLKAMAALEGQDPSGLQLGLTEALHFVAAAWQAVEPSDIAACFREAGFGGGPNATITTSLKSEGEEEEEEEEEEEEEEGEGEEEEEEGEEEEEEGGEGEELGEEEEVEEEGDVDSDEEEEEDEESSSEGLEAEDWAQGVVEAGGSFGAYGAQEEAQCPTLHFLEGGEDSDSDSEEEDDEEEDDEDEDDDDDEEDGDEVPVPSFGEAMAYFAMVKRYLTSFPIDDRVQSHILHLEHDLVHVTRKNHARQAGVRGLGHQS
Działania biochem./fizjol.
Białko centromerowe B (CENPB) odgrywa rolę w montażu składników centromeru. Wiąże się z sekwencją 17 par zasad zwaną ramką CENP-B na DNA.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
HTLV-1 bZIP factor suppresses the centromere protein B (CENP-B)-mediated trimethylation of histone H3K9 through the abrogation of DNA-binding ability of CENP-B.
Mukai R, et al.
The Journal of General Virology, 96(Pt 1), 159-164 (2015)
Stable complex formation of CENP-B with the CENP-A nucleosome.
Fujita R, et al.
Nucleic Acids Research, 43(10), 4909-4022 (2015)
Mutational spectrum of CENP-B box and a-satellite DNA on chromosome 21 in Down syndrome children.
Chen Q, et al.
Molecular Medicine Reports, 15(4), 2313-2317 (2017)
Mapping of the human centromere protein B gene (CENPB) to chromosome 20p13 by fluorescence in situ hybridization
Naohiko S, et al.
Genomics, 24(1). (1994)
Human centromere protein B induces translational positioning of nucleosomes on alpha-satellite sequences.
Tanaka Y, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 280(50), 41609-41618 (2005)