Kluczowe dokumenty
SAB1307181
Sigma-Aldrich
ANTI-FOLR2(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FOLR2, Folate receptor 2, Folate receptor beta, Folate receptor, fetal/placental, Placental folate-binding protein
Wybierz wielkość
400 μL
2040,00 zł
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
400 μL
2040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
29280 Da
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOLR2(2350)
Powiązane kategorie
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoyuan Lin et al.
Aging and disease, 13(5), 1471-1487 (2022-10-04)
Excessive sodium fluoride (NaF) intake interferes with reproductive function in humans and animals; however, strategies to prevent these effects are still underexplored. Here, we showed that in vivo and in vitro supplementation of folic acid (FA) efficaciously improved the quality
Yan Tie et al.
Signal transduction and targeted therapy, 5(1), 6-6 (2020-04-17)
Tumor-associated macrophages (TAMs) facilitate cancer progression by promoting tumor invasion, angiogenesis, metastasis, inflammatory responses, and immunosuppression. Folate receptor β (FRβ) is overexpressed in TAMs. However, the clinical significance of FRβ-positive macrophages in lung cancer remains poorly understood. In this study