Kluczowe dokumenty
SAB1410427
Sigma-Aldrich
Anti-FOLR1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FBP, FOLR, FR-alfa, MOv18
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 29.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOLR1(2348)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny receptorów folianowych (FOLR). Członkowie tej rodziny genów mają wysokie powinowactwo do kwasu foliowego i kilku zredukowanych pochodnych kwasu foliowego oraz pośredniczą w dostarczaniu 5-metylotetrahydrofolianu do wnętrza komórek. Gen ten składa się z 7 eksonów; eksony od 1 do 4 kodują 5′ UTR, a eksony od 4 do 7 kodują otwartą ramkę odczytu. Ze względu na obecność 2 promotorów, wielu miejsc startu transkrypcji i alternatywnego splicingu eksonów, z tego genu pochodzi kilka wariantów transkryptu. Warianty te różnią się długością 5′ i 3′ UTR, ale kodują identyczną sekwencję aminokwasową. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FOLR1 (NP_000793.1, 1 a.a. ~ 257 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAQRMTTQLLLLVVAVVGEAQTRIAWARTELLNVCMNAKHKEKPGPEDKLHEQCRPWRKNACCSTNTSQEAHKDVSYLYRFNWNHCGEMAPACKRHFIQDTCLYECSPNLGPWIQQVDQSWRKERVLNVPLCKEDCEQWWEDCRTSYTCKSNWHKGWNWTSGFNKCAVGAACQPFYFPTPTVLCNEIWTHSYKVSNYSRGSGRCIQMWFDPAQGNPNEEVARFYAAAMSGAGPWAAWPFLLSLALMLLWLS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lei Qi et al.
Communications biology, 4(1), 214-214 (2021-02-18)
Graphene quantum dots (GQDs) are nano-sized graphene slices. With their small size, lamellar and aromatic-ring structure, GQDs tend to enter into the cell nucleus and interfere with DNA activity. Thus, GQD alone is expected to be an anticancer reagent. Herein, we developed