Kluczowe dokumenty
SAB1306751
Sigma-Aldrich
ANTI-TRIM6 (N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
RING finger protein 89, RNF89, TRIM6, Tripartite motif-containing protein 6
Wybierz wielkość
400 μL
2040,00 zł
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
400 μL
2040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
56400 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRIM6(117854)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yifeng Zhang et al.
Turkish journal of medical sciences, 53(5), 1032-1044 (2023-02-28)
Hepatocellular carcinoma (HCC) ranks among the most prevalent malignancies worldwide and the third leading cause of cancer-related death. The TRIM (tripartite motif-containing) protein family members had been reported to be involved in carcinogenesis and tumor progression. Here we aimed to
Guangwei Zeng et al.
Aging, 11(11), 3536-3550 (2019-06-07)
Cardiomyocyte apoptosis is a major cause of myocardial ischemia/reperfusion (MI/R) injury, in which the activation of the signal transducer and activator of transcription 1 (STAT1) plays an important role. The E3-ubiquitin ligase TRIM6 has been implicated in regulating STAT1 activity
Adam Hage et al.
Cell reports, 38(10), 110434-110434 (2022-03-10)
Type I interferons (IFN-I) are essential to establish antiviral innate immunity. Unanchored (or free) polyubiquitin (poly-Ub) has been shown to regulate IFN-I responses. However, few unanchored poly-Ub interactors are known. To identify factors regulated by unanchored poly-Ub in a physiological