Kluczowe dokumenty
SAB1306514
Sigma-Aldrich
ANTI-DCD(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AIDD, DCD, DSEP, Dermcidin, Preproteolysin
Wybierz wielkość
400 μL
2040,00 zł
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
400 μL
2040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
11284 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DCD(117159)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jianfeng Zhang et al.
Oncology reports, 40(5), 2854-2863 (2018-09-19)
Long non‑coding RNAs (lncRNAs) perform distinct biological functions by regulating gene expression through various molecular mechanisms under normal physiological and pathological conditions. However, the function of the stomach cancer‑associated transcript‑3 (STCAT3) lncRNA, including its prognostic significance and role as a
Yoshiko Mizukawa et al.
Archives of dermatological research, 311(1), 71-82 (2018-12-05)
No previous studies have convincingly linked sweating disturbance with the subsequent development of lichen planus (LP). Therefore, we investigated whether sweating disturbance could be specifically detected in LP lesions and how it could trigger lesion development. We utilized the impression
Margaret Coates et al.
PloS one, 14(5), e0216249-e0216249 (2019-05-07)
Hidradenitis suppurativa (HS) is a debilitating chronic inflammatory skin disease resulting in non-healing wounds affecting body areas of high hair follicle and sweat gland density. The pathogenesis of HS is not well understood but appears to involve dysbiosis-driven aberrant activation