Przejdź do
MABS351
Przeciwciało anty-FAT10, klon 4F1
clone 4F1, from mouse
Synonim(y):
Ubiquitin D, Diubiquitin, Ubiquitin-like protein FAT10
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki05 sierpnia 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4F1, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
1
2010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 sierpnia 2027Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4F1, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UBD(10537)
General description
Białko FAT10 jest rekombinowanym białkiem wytwarzanym w E. coli odpowiadającym ludzkiej sekwencji obejmującej N-końcowy znacznik His6 w sekwencji liderowej. FAT10, białko podobne do ubikwityny, jest kodowane w locus głównego kompleksu zgodności tkankowej klasy I i jest synergistycznie indukowane przez interferon-gamma i czynnik martwicy nowotworów alfa. Ekspresja FAT10 powoduje apoptozę i wydaje się, że FAT10 może modulować nowotworzenie poprzez interakcję z białkiem punktu kontrolnego montażu wrzeciona MAD2. Wykazano, że FAT10 i jego koniugaty są szybko degradowane przez proteasom. Co więcej, nowy partner interakcji FAT10, NEDD8 ultimate buster-1L (NUB1L), może funkcjonować jako łącznik, który kieruje FAT10 do degradacji przez proteasom.
Zaobserwowano ~18 kDa. FAT10 FAT10yluje siebie, jak również inne białka, więc dodatkowe pasma mogą być obserwowane z powodu FAT10ylacji endogennych białek (Aichem, A., et al. (2010). Nature Commun. 1:13.),(Aichem, A., et al. J Cell Sci. (2012)125:4576-85).
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu FAT10.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła FAT10 w komórkach HEK293 transfekowanych HA-FAT10 (Aichem, A., et al. (2010). Nature Commun. 1:13).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała FAT10 w transfekowanych HA-FAT10 komórkach HEK293 hodowanych z IFNgamma i TNFalfa (Aichem, A., et al. (2010). Nature Commun. 1:13).
Przeciwciało anty-FAT10, klon 4F1 jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym, które jest skierowane przeciwko FAT10 i zostało przetestowane w western blotting, IP i ICC.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected FAT10 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4200835SAB1403073MABC612
description
clone 4F1, from mouse
description
clone FAT10-10, purified from hybridoma cell culture
description
clone 7D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone C257, from mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
-
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
4F1, monoclonal
clone
FAT10-10, monoclonal
clone
7D8, monoclonal
clone
C257, monoclonal
Gene Information
human ... UBD(10537)
Gene Information
human ... UBD(10537)
Gene Information
human ... UBD(10537)
Gene Information
human ... FAT1(2195)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-FAT10, klon 4F1
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)