Kluczowe dokumenty
SAB1304990
Sigma-Aldrich
ANTI-DNASE1L3 (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DHP2, DNAS1L3, DNASE1L3, Deoxyribonuclease gamma
Wybierz wielkość
400 μL
2040,00 zł
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
400 μL
2040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
35504 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DNASE1L3(1776)
Opis ogólny
DNASE1L3 (Deoxyribonuclease I-like 3) to białko endonukleazy o masie 32 kDa ulegające ekspresji w śledzionie, wątrobie, grasicy, węzłach chłonnych, szpiku kostnym, jelicie cienkim i nerkach. Składa się z N-końcowego peptydu sygnałowego odpowiedzialnego za transport rER (szorstkie retikulum endoplazmatyczne).
Zastosowanie
Przeciwciało ANTI-DNASE1L3 (N-TERM) produkowane u królików jest odpowiednie do testów western blot w rozcieńczeniu 1:250-1:500.
Działania biochem./fizjol.
DNASE1L3 (Deoxyribonuclease I-like 3) jest zaangażowana w resztkową aktywność nukleazy chromatyny międzynukleosomalnej. W obecności Ca2+/Mg2+ wytwarza końce 3′-OH/5′-P poprzez rozszczepianie zarówno nici DNA, dwuniciowej, jak i jednoniciowej cząsteczki DNA. Doniesiono również, że DNASE1L3 może rozszczepiać apoptotyczne DNA tymocytów, neuronalnych komórek PC12, mioblastów C2C12 i linii komórkowych wyrażających rekombinowaną nukleazę. Mutacja w DNASE1L3 powoduje rzadki zespół, hipokomplementemiczny zespół pokrzywkowego zapalenia naczyń (HUVS).
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Z Birsin Ozçakar et al.
Arthritis and rheumatism, 65(8), 2183-2189 (2013-05-15)
Hypocomplementemic urticarial vasculitis syndrome (HUVS) is characterized by recurrent urticaria along with dermal vasculitis, arthritis, and glomerulonephritis. Systemic lupus erythematosus (SLE) develops in >50% of patients with HUVS, although the pathogenesis is unknown. The aim of this study was to
Markus Napirei et al.
The Biochemical journal, 389(Pt 2), 355-364 (2005-03-31)
Deoxyribonuclease 1 (DNASE1, DNase I) and deoxyribonuclease 1-like 3 (DNASE1L3, DNase gamma, DNase Y, LS-DNase) are members of a DNASE1 protein family that is defined by similar biochemical properties such as Ca2+/Mg2+-dependency and an optimal pH of about 7.0 as