Kluczowe dokumenty
SAB1305415
Sigma-Aldrich
ANTI-MLCK(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Myosin light chain kinase
Wybierz wielkość
400 μL
2040,00 zł
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
400 μL
2040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
210715 Da
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYLK(4638)
Opis ogólny
Kinaza łańcucha lekkiego miozyny (MLCK) jest kinazą serynowo-treoninową, a kodujący ją gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 3q21.1.
Działania biochem./fizjol.
Kinaza łańcucha lekkiego miozyny (MLCK) jest aktywowana przez wiązanie Ca2+/kalmoduliny. Odgrywa ona rolę w skurczu mięśni gładkich. Kinaza fosforyluje regulatorowy łańcuch lekki miozyny mięśni gładkich. Stymuluje to aktywność ATPazy główek miozyny i prowadzi do skoku mocy miozyny, który jest kluczowy dla skurczu mięśni. MLCK wspomaga również interakcję miozyny z aktyną. Utrata funkcji tego białka została powiązana z zespołem hipoperystaltyki jelit megacystis microcolon.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Loss-of-Function Variants in MYLK Cause Recessive Megacystis Microcolon Intestinal Hypoperistalsis Syndrome.
Halim D
American Journal of Human Genetics (2017)
Increasing evidence of mechanical force as a functional regulator in smooth muscle myosin light chain kinase.
Baumann F
eLife (2017)
A novel variant in MYLK causes thoracic aortic dissections: genotypic and phenotypic description.
Hannuksela M
BMC Medical Genetics (2016)
Bingqing Bai et al.
Molecular medicine reports, 25(4) (2022-02-10)
Aberrant TGF‑β/Smad7 signaling has been reported to be an important mechanism underlying the pathogenesis of ulcerative colitis. Therefore, the present study aimed to investigate the effects of a number of potential anti‑colitis agents on intestinal epithelial permeability and the TGF‑β/Smad7