Kluczowe dokumenty
SAB1300466
Sigma-Aldrich
Anti-IKKα antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-I κ-B kinase α, Anti-IκB kinase, Anti-IKK-A, Anti-IkBKA, Anti-Inhibitor of nuclear factor κ-B kinase α subunit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHUK(1147)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny kinaz białkowych serynowo-treoninowych. Kodowane białko, składnik kompleksu białkowego aktywowanego cytokinami, który jest inhibitorem niezbędnego kompleksu czynnika transkrypcyjnego NF-kappa-B, fosforyluje miejsca, które wyzwalają degradację inhibitora poprzez szlak ubikwitynacji, aktywując w ten sposób czynnik transkrypcyjny.
Immunogen
IKK ALPHA (IKKA_HUMAN, pełna długość)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z sekwencji pełnej długości ludzkiego IKK alfa.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)