Kluczowe dokumenty
SAB1300284
Sigma-Aldrich
Anti-METAP1 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... METAP1(23173)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rodzina czynników ADP-rybozylacji (Arf) to wysoce konserwatywni członkowie nadrodziny Ras regulacyjnych białek wiążących GTP. Białka Arf uczestniczą w kierowaniu białek wewnątrzkomórkowych do kompleksu Golgiego i w jego obrębie. Funkcje komórkowe obejmują utrzymanie integralności organelli, montaż białek płaszcza, jako aktywator fosfolipazy D. Rodzina Arf jest podzielona funkcjonalnie na białka Arf i Arf-podobne (Arl). Białka ARF są podzielone na klasę I (ARF1, ARF2 i ARF3), klasę II (ARF4 i ARF5) i klasę III (ARF6), a członkowie każdej klasy mają wspólną organizację genów.
Immunogen
METAP1 (AMPM1_HUMAN, 325-360)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego METAP1.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)