Kluczowe dokumenty
SAB1300155
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse Mogt2 (C-term) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Acyl CoA:monoacylglycerol acyltransferase 2, Anti-MGAT2, Anti-Monoacylglycerol O-acyltransferase 2, Diacylglycerol acyltransferase 2-like protein 5, Monoacylglycerol O-acyltransferase 1-like
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
Ig fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
MOGT2 katalizuje tworzenie diacyloglicerolu z 2-monoacyloglicerolu i acylo-CoA. Wykazuje preferencję w kierunku monoacylogliceroli zawierających nienasycone kwasy tłuszczowe w kolejności C18:3 > C18:2 > C18:1 > C18:0. Białko to odgrywa kluczową rolę we wchłanianiu tłuszczów pokarmowych w jelicie cienkim poprzez katalizowanie resyntezy triacylogliceroli w enterocytach. MOGT2 może odgrywać rolę w otyłości wywołanej dietą.
Immunogen
MOGT2 (NP_803231, 283-323)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu mysiego MOGT2.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)