Kluczowe dokumenty
SAB1300057
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse Tlr5 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Toll-like receptor 5
Wybierz wielkość
100 μG
1870,00 zł
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1870,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
TLR5, białko błonowe typu I należące do rodziny receptorów Toll-podobnych, uczestniczy we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej na czynniki mikrobiologiczne. Odgrywa również rolę w pośredniczeniu w wykrywaniu bakteryjnych flagelin. TLR5 działa poprzez MyD88 i TRAF6, prowadząc do aktywacji NF-kappa-B, wydzielania cytokin i odpowiedzi zapalnej. Białko to wiąże się z TIRAP i MyD88 poprzez ich odpowiednie domeny TIR. TLR5 ulega wysokiej ekspresji w wątrobie, jest wykrywany w płucach i na bardzo niskim poziomie w większości innych tkanek. Gen TLR5 leży w locus związanym z podatnością na Salmonellę. Szczepy wsobne myszy można podzielić na 3 kategorie w zależności od ich odporności na zakażenie S.typhimurium: podatne (BALB/c, C57BL/6, C3H/He), pośrednie (DBA/2, C75L) i odporne (A, CBA). Szczep MOLF/Ei jest wysoce podatny na zakażenie, ma unikalny haplotyp TLR5 i niższą ekspresję TRL5.
Immunogen
TLR5 (Q9JLF7, 76-112)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu mysiego TLR5.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)