Kluczowe dokumenty
SYNF531250
Synthware single neck reaction flask with glass stopcock
capacity 250 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware F531250, kolba Schlenka
Wybierz wielkość
1 EA
529,00 zł
529,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
529,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
529,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (with glass stopcock)
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F531250
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Ze szklanym korkiem o średnicy 2 mm. Sprężynowe urządzenie zatrzymujące zapewnia płynne obracanie.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)