Merck
S6382
Sigma-Aldrich
trans-Stilbene
~95%
Synonim(y):
trans-1,2-Diphenylethylene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.25
Beilstein:
1616740
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
~95%
bp
305-307 °C/744 mmHg (lit.)
mp
123-125 °C (lit.)
gęstość
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
Klucz InChI
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei Zhang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(3), 1032-1035 (2011-01-11)
A series of methoxystilbenes (E and Z isomers) related to resveratrol were investigated for their effects on NQO1 induction in murine hepatoma cells and growth inhibitory effects on human cancer cell lines. Both activities were enhanced in compounds with methoxy