Merck
S5253
Sigma-Aldrich
Stearoyl chloride
≥99%, liquid
Synonim(y):
Octadecanoyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)16COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.92
Beilstein:
639784
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Próba
≥99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
tw
174-178 °C/2 mmHg (lit.)
mp
21-22 °C (lit.)
gęstość
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C18H35ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3
Klucz InChI
WTBAHSZERDXKKZ-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Sealed ampule.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
329.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
165 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges