Kluczowe dokumenty
S5001
Butyl stearate
~99%
Synonim(y):
Stearic acid butyl ester
About This Item
Polecane produkty
Próba
~99%
gęstość
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C22H44O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22(23)24-21-6-4-2/h3-21H2,1-2H3
Klucz InChI
ULBTUVJTXULMLP-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
320.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
160 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)