Kluczowe dokumenty
S2577
Sigma-Aldrich
Streptavidin High Capacity Coated Plates
8 well strip, clear
Wybierz wielkość
1 EA
439,00 zł
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
439,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poziom jakości
rozmiar
8 well
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
These streptavidin-coated high capacity plates, in 8-well strip format, use a proprietary, unique coating technology to give greater (up to ~5-fold) biotin-binding capacity than standard streptavidin-coated plates. The 8-well strip format helps to minimize waste. These clear streptavidin-coated high capacity plates, made from polystyrene, are suitable for colormetric assays, and can be used in immunoassays and ELISA. Captured proteins can also be eluted for post-capture analysis by such various methods as MALDI, SDS-PAGE, or tagging technologies (e.g. ICAT, iTRAQ, mTRAQ).
Inne uwagi
96-well strip plate, with 8 wells per strip.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)