Przejdź do
85590
Spermine
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-diaminobutane, Gerontine, Musculamine, Neuridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4430,00 zł
3765,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2(CH2)3NH(CH2)4NH(CH2)3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.34
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-754-2
Beilstein/REAXYS Number:
1750791
MDL number:
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
microbial, synthetic
assay
≥99.0% (GC)
form
crystalline (chunks)
impurities
≤0.5% spermidine
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28-30 (lit.)
solubility
water: 0.05 g/mL, clear, colorless
anion traces
carbonate (CO32-): ≤5000 mg/kg
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]N(CCCN)CCCCN([H])CCCN
InChI
1S/C10H26N4/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12/h13-14H,1-12H2
InChI key
PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
Application
Spermine, a polycationic biogenic polyamine derived from spermidine, may be used in a wide variety of biological applications as a supplement or regulatory agent.Used as co-matrix with DHB for MALDI-MS of sialylated glycans in negative ion mode.[1]
Biochem/physiol Actions
Mixed NMDA agonist/antagonist at the polyamine site. Plays a role in cellular proliferation and differentiation; inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS).
Mixed NMDA glutamate receptor agonist/antagonist at the polyamine site. Neuroprotective effects have been observed at high concentrations (1 mM), while neurotoxicity is observed at lower concentrations. It enhances agonist effectiveness at the strychnine-insensitive glycine site. Plays a role in cellular proliferation and differentiation; inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S4264S3256S1141
biological source
microbial, synthetic
biological source
microbial, synthetic
biological source
microbial, synthetic
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
crystalline (chunks)
form
semisolid
form
-
form
solid
solubility
water: 0.05 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
mp
28-30 (lit.)
mp
28-30 (lit.)
mp
28-30 (lit.)
mp
310-311 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spermine
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?