Kluczowe dokumenty
RAB0904
Sigma-Aldrich
Rat Ins1 / Insulin ELISA Kit
Synonim(y):
Insulina
Wybierz wielkość
96 WELLS
2600,00 zł
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
96 WELLS
2600,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
reaktywność gatunkowa
rat
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 μIU/mL
standard curve range: 4.69–300 μIU/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
rat ... Ins1(24505)
Opis ogólny
The antibody pair provided in this kit recognizes Rat Insulin.
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Rat Ins1 / Insulin ELISA Kit has been used to measure serum insulin concentration.[1][2][3]
Działania biochem./fizjol.
Certain organisms such as mice, rat and xenopus possess two non-allelic insulin genes. These genes are Ins1 and Ins2, which are both functional. They encode insulin that is produced in a 1:2 ratio, respectively in the pancreas. The two genes are differentially expressed in mouse. The Ins1 gene maps to mouse chromosome 19 in the telomeric region.[4] The insulin that is synthesized in the pancreas is crucial in maintaining glucose homeostasis. Loss of Ins-1 and Ins-2 expression leads to insulin deficient mice with diabetes mellitus, ketoacidosis, liver steatosis and retarded growth.[5]
Inne uwagi
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jingjing Li et al.
Neural plasticity, 2019, 7920540-7920540 (2019-03-27)
We investigated the effects of aerobic exercise on the expression of hippocampal synaptic plasticity-associated proteins in rats with type 2 diabetes and their possible mechanisms. A type 2 diabetes rat model was established with 8 weeks of high-fat diet combined
Hongtao Tan et al.
Molecular medicine (Cambridge, Mass.), 28(1), 58-58 (2022-05-21)
Glabridin (Glab) is a bioactive component of licorice that can ameliorate diabetes, but its role in diabetic nephropathy (DN) has seldom been reported. Herein, we explored the effect and underlying mechanism of Glab on DN. The bioactive component-target network of
Sadi Loai et al.
Frontiers in cardiovascular medicine, 8, 715400-715400 (2021-08-07)
Aim: To perform a deep cardiac phenotyping of type II diabetes in a rat model, with the goal of gaining new insight into the temporality of microvascular dysfunction, cardiac dysfunction, and exercise intolerance at different stages of diabetes. Methods and
Amanda C Okolie et al.
Bioscience reports, 39(2) (2017-08-10)
Recent studies have shown that Type 2 diabetes (T2D) in rats can result through a synergy that links obesity to insulin resistance and β-cell dysfunction. The present study achieved T2D via high fructose (20%w/v, p.o.), streptozotocin single dose (40 mg/kg
Tian Shen et al.
Experimental and therapeutic medicine, 16(4), 3121-3128 (2018-09-15)
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most common liver disease. It is asymptomatic at presentation and is frequently identified among individuals with metabolic dysfunction, including obesity and diabetes. NAFLD is primarily characterized by the accumulation of triacylglycerol in the
Questions
  1. Where is the data-sheet?
    1 answer
    1. TS Answer: The protocol for this kit is published in the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample document or access a lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/RAB0904#product-documentation