Merck
RAB1115
Sigma-Aldrich
Mouse Adiponectin ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Synonim(y):
Adiponectin
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 49 pg/ml
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Adipoq(11450)
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Inne uwagi
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
David Rotter et al.
EMBO reports, 19(12) (2018-11-06)
Increasing non-shivering thermogenesis (NST), which expends calories as heat rather than storing them as fat, is championed as an effective way to combat obesity and metabolic disease. Innate mechanisms constraining the capacity for NST present a fundamental limitation to this