Merck
RAB0493
Sigma-Aldrich
Mouse Osteoprotegerin ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant
Synonim(y):
OPG
Wybierz wielkość
1 KIT
2600,00 zł
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
2600,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1 pg/mL
standard curve range: 1.65-1200 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
The Mouse OPG (Osteoprotegerin) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse OPG in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Mouse Osteoprotegerin
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Karta charakterystyki
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C A Simpson et al.
Osteoporosis international : a journal established as result of cooperation between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA, 25(10), 2383-2388 (2014-06-15)
We compared circulating levels of Wnt inhibitors among patients with high bone mass mutations in LRP5, unaffected kindred, and unrelated normal controls. Inhibitors were unchanged in affected and unaffected kindred. We saw no meaningful differences between controls and affected individuals.
Stella Bernardi et al.
Molecular and cellular endocrinology, 394(1-2), 13-20 (2014-07-08)
Inflammation is believed to link obesity to insulin resistance, as in the setting of metabolic syndrome (MetS). Osteoprotegerin (OPG) is a soluble protein that seems to exert proatherogenic and prodiabetogenic effects. This study aims at determining OPG levels in MetS
Regulation of Osteoblast Differentiation by Acid-Etched and/or Grit-Blasted Titanium Substrate Topography Is Enhanced by 1,25(OH)2D3 in a Sex-Dependent Manner.
Olivares-Navarrete R, Hyzy SL, Boyan BD, et al.
BioMed Research International, 2015, 365014-365014 (2015)
Gen Kuroyanagi et al.
Prostaglandins, leukotrienes, and essential fatty acids, 91(3), 73-80 (2014-05-13)
Resveratrol, a natural polyphenol with health-related properties mainly existing in grape skins and red wine, possesses beneficial effects on human being. We have previously reported that prostaglandin D2 (PGD2) stimulates heat shock protein 27 (HSP27) induction via activation of p44/p42
Jonggun Kim et al.
Journal of functional foods, 8, 367-376 (2014-07-19)
The inverse relationship between osteoblast and adipocyte differentiation in bone marrow mesenchymal stem cells has been linked to overall bone mass. It has previously been reported that conjugated linoleic acid (CLA) inhibits adipogenesis via a peroxisome-proliferator activated receptor-γ (PPARγ) mediated