Kluczowe dokumenty
RAB0416
Sigma-Aldrich
Mouse Resistin ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 pg/mL
standard curve range: 4.096-1000 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Retn(57264)
Opis ogólny
The Mouse Resistin ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse Resistin in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Mouse Resistin
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Karta charakterystyki
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Susann Blüher et al.
Obesity (Silver Spring, Md.), 22(7), 1701-1708 (2014-03-20)
Exercise improves weight status and metabolism. Irisin, a novel myokine, may be involved in the regulation of metabolic function. The effect of an exercise and dietary lifestyle intervention for 1-year on irisin, adipokines (leptin, adiponectin, resistin) and inflammatory markers (C-reactive
Worrawalan Phoonsawat et al.
Biochemical and biophysical research communications, 448(3), 261-266 (2014-05-06)
Exosomes are membrane vesicles 30-120 nm in diameter that are released by many cell types and carry a cargo of proteins, lipids, mRNA, and microRNA. Cultured adipocytes reportedly release exosomes that may play a role in cell-to-cell communication during the
Georgia Kassi et al.
Immunological investigations, 43(6), 544-555 (2014-03-26)
Zoledronic acid is known to induce a transient acute phase response (APR). The aim of the study was to investigate whether an APR caused by zoledronic acid administration can induce insulin resistance in post-menopausal osteoporotic women and the potential involvement
Kymberly D Watt et al.
Liver transplantation : official publication of the American Association for the Study of Liver Diseases and the International Liver Transplantation Society, 20(7), 791-797 (2014-04-03)
In the nontransplant setting, aberrant serum adipokine levels are associated with cardiovascular (CV) disease. The effects of liver transplantation (LT) on serum adipokine levels and their association with post-LT CV disease have not been studied. A nested case-control study of
Tulin Akagun et al.
The International journal of artificial organs, 37(5), 358-363 (2014-05-09)
Resistin is an adipocytokine, associated with insulin resistance and inflammation. The aim of this study is to evaluate the levels of serum resistin levels and other markers of inflammation in hemodialysis (HD) patients with failed renal allografts. Sixty-nine HD patients