RAB0390
Human NT-4 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
About This Item
Polecane produkty
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 1.4-1000 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NTF4(4909)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
- RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Karta charakterystyki
- RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Karta charakterystyki
- RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
- RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
- RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials