Merck
RAB0376
Sigma-Aldrich
Human Carbohydrate Antigen 125 / Mucin-16 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Synonim(y):
CA125
Wybierz wielkość
1 KIT
2350,00 zł
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
2350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type urine
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.6 U/mL
standard curve range: 0.55-400 U/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... MUC16(94025)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zestaw Human CA-125 (Cancer Antigen 125) ELISA (Enzyme- Linked Immunosorbent Assay) to test immunoenzymatyczny in vitro do ilościowego pomiaru ludzkiego CA-125 w surowicy, osoczu, supernatantach hodowli komórkowych i moczu.
Immunogen
Rekombinowany ludzki CA125
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy.
Wpisz słowo sample w polu tekstowym przeznaczonym na numer partii.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. We have used the RAB0375 ELISA to measure Muc-1. We were asked by a reviewer if the ELISA measured the full length protein and/or the N-terminal domain that is cleaved and released.
    1 answer
    1. It has not been determined whether the antibodies in this kit are specific to the N-terminal Domain or the full-length protein. The immunogen for both antibodies came from Human breast carcinoma (ZR-75-1).