Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
IHC, PLA, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), proximity ligation assay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MUC16(94025)
General description
Mucyna-16 (UniProt: Q8WXI7; znana również jako MUC-16, marker nowotworowy związany z rakiem jajnika CA125, CA-125, antygen raka jajnika CA125) jest kodowana przez gen MUC16 (znany również jako CA125) (Gene ID: 94025) u człowieka. Mucyna-16 jest silnie O-glikozylowanym białkiem, które może zostać uwolnione do przestrzeni zewnątrzkomórkowej po fosforylacji wewnątrzkomórkowego C-końca, co indukuje proteolityczne rozszczepienie i uwolnienie domeny zewnątrzkomórkowej. Zapewnia ochronną, smarującą barierę przed cząsteczkami i czynnikami zakaźnymi na powierzchniach błony śluzowej. Mucyna-16 składa się z trzech domen: bogatej w serynę i treoninę domeny N-końcowej, powtarzającej się domeny zawierającej od 12 do 60 częściowo konserwowanych tandemowych powtórzeń 156 aminokwasów oraz C-końcowej domeny transbłonowej z krótkim ogonem cytoplazmatycznym. Jej ekspresja jest podwyższona w komórkach raka jajnika i może służyć jako marker raka jajnika. Wykazano, że mucyna-16 wiąże się z mezoteliną (MSLN), a wiązanie to pośredniczy w heterotypowej adhezji komórek, co może przyczyniać się do przerzutów raka jajnika do otrzewnej poprzez inicjowanie przyczepiania się komórek do nabłonka mezotelialnego.
1519,17 kDa obliczone.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry in human ovarian cancer and human uterine tissues.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50-250 dilution of this antibody detected Mucin-16 in human ovarian cancer and human uterine tissues.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50-250 dilution of this antibody detected Mucin-16 in human ovarian cancer and human uterine tissues.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało przeciwko mucynie-16 (CA-125), klon 5E11
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?