RAB0341
Human LYVE-1 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Wybierz wielkość
3330,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3330,00 zł
Polecane produkty
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type serum
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8 pg/mL
standard curve range: 8.19-2000 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... LYVE1(10894)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
Wpisz słowo sample w polu tekstowym przeznaczonym na numer partii.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
- RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Karta charakterystyki
- RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Karta charakterystyki
- RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
- RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
- RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)