Kluczowe dokumenty
RAB0238
Sigma-Aldrich
Human IGFBP-5 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Wybierz wielkość
1 KIT
2350,00 zł
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
2350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 ng/mL
standard curve range: 1.10-800 ng/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IGFBP5(3488)
Opis ogólny
Zestaw Human IGFBP-5 (Insulin-like growth factor binding protein 5) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) to test immunoenzymatyczny in vitro do ilościowego pomiaru ludzkiego IGFBP-5 w surowicy, osoczu, supernatantach hodowli komórkowych i moczu.
Immunogen
Rekombinowany ludzki IGFBP5
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy.
Wpisz słowo sample w polu tekstowym przeznaczonym na numer partii.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABELADDELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer D (Item K)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yunyun Su et al.
PloS one, 10(6), e0130546-e0130546 (2015-06-24)
Insulin-like growth factor binding protein (IGFBP)-5 levels are increased in systemic sclerosis (SSc) skin and lung. We previously reported that IGFBP-5 is a pro-fibrotic factor that induces extracellular matrix (ECM) production and deposition. Since IGFBP-5 contains a nuclear localization signal
Maya Ghoussaini et al.
Nature communications, 4, 4999-4999 (2014-09-24)
GWAS have identified a breast cancer susceptibility locus on 2q35. Here we report the fine mapping of this locus using data from 101,943 subjects from 50 case-control studies. We genotype 276 SNPs using the 'iCOGS' genotyping array and impute genotypes