Merck
RAB0017
Sigma-Aldrich
Human ANGPTL4 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20 pg/mL
standard curve range: 27.4-20000 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ANGPTL4(51378)
Opis ogólny
The Human ANGPTL4 (Angiopoietin-like 4) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human ANGPTL4 in serum, plasma and cell culture supernatants.
Immunogen
Recombinant Human Angiopoietin-like 4
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Human angiopoietin-like protein 4 (ANGPTL4) ELISA kit has been used for the quantitative measurement of ANGPTL4 in serum and urinary samples.
Działania biochem./fizjol.
Angiopoietin like 4 (ANGPTL4) possesses a characteristic large fibrinogen/angiopoietin like domain. It inhibits lipoprotein lipase and thus increases plasma triglyceride levels. The protein regulates the uptake of free fatty acids in fasting and fed conditions. ANGPTL4 is also involved in homeostasis, insulin sensitivity and apoptosis of vascular endothelial cells. It has been reported to have a role in atherosclerosis and may modulate inflammatory responses.
Inne uwagi
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Karta charakterystyki
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inactivating Variants in ANGPTL4 and Risk of Coronary Artery Disease
Frederick E
The New England Journal of Medicine (2016)
Xuekai Wang et al.
European journal of pharmacology, 858, 172342-172342 (2019-05-28)
Danshen (Salvia miltiorrhiza) and prednisone are extensively applied in the treatment of kidney disease. Salvianolic acid A (SAA), the major biologically active component of Danshen, which has various biological effects. Our previous findings have demonstrated the renoprotective effect of SAA
Gabriel Cara-Fuentes et al.
PloS one, 12(4), e0176198-e0176198 (2017-04-26)
Minimal Change Disease (MCD) is the most common type of nephrotic syndrome in children. Angiopoietin-like-4 (Angplt4) has been proposed as mediator of proteinuria in MCD. The aim of this study was to evaluate the role of Angptl4 as a biomarker
Serum angiopoietin-like 4 is over-expressed in COPD patients: association with pulmonary function and inflammation.
Wu YQ
European Review for Medical and Pharmacological Sciences (2016)
Viktoria Gusarova et al.
Nature communications, 9(1), 2252-2252 (2018-06-15)
Angiopoietin-like 4 (ANGPTL4) is an endogenous inhibitor of lipoprotein lipase that modulates lipid levels, coronary atherosclerosis risk, and nutrient partitioning. We hypothesize that loss of ANGPTL4 function might improve glucose homeostasis and decrease risk of type 2 diabetes (T2D). We