Kluczowe dokumenty
PHCC360050
Millipore
Scepter 3.0 Cell Counter Sensors
60 μm sensors designed to count particles between 6 μm & 36 μm
Synonim(y):
Automated Cell counter tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41131501
NACRES:
NC.57
Właściwości
50 μL (sample volumn)
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Scepter
Parametry
10000 particles/mL particle concentration (500000 particles/mL)
metody
cell counting: suitable
wielkość cząstki
6-36 μm
kompatybilność
Scepter for use with cells sized 8.0–25.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
The Scepter 3.0 handheld automated cell counter provides a fast and convenient method for counting cells and particles and is compatible with both the 40 and 60uM sensor. The system employs the Coulter principle in a miniaturized, handheld, format enabling rapid cell counting; what used to take 10 minutes now takes less than 30 seconds. The user prepares a dilution of the cell culture of interest and uses the Scepter cell counter to aspirate a sample of this dilution into the Scepter sensor.
The Scepter 3.0 cell counter′s screen displays:
  • Cell concentration
  • Average cell size
  • Average cell volume
  • Histogram of size or volume distribution
This system is intended for research use only and has been tested with cell types representative of those in use today.
Cechy i korzyści
The Scepter 3.0 sensor is engineered with a micro-fabricated, cell-sensing zone that enables discrimination by cell size and cell volume - down to sub-micron and sub-picoliter resolution.
Coupled with precision liquid handling channels and electronics, the Scepter sensor accurately and reliably provides cell population statistics
Inne uwagi
Not compatible with Scepter 2.0 products
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Cell counting protocol using a hemocytometer for monitoring cell viability. Discover other cell counting tools such as the Scepter™ 3.0 Cell Counter.
Protokół liczenia komórek przy użyciu hemocytometru do monitorowania żywotności komórek. Odkryj inne narzędzia do liczenia komórek, takie jak licznik komórek Scepter™ 3.0.
The Scepter™ 3.0 Cell Counter, when used in conjunction with a 40 μm aperture sensor, can accurately count and precisely size a wide range of cell types and particles. This application note demonstrates two examples of experiments using the instrument’s sensitive size-discriminating capacity for rapid qualitative assessment of individual cell populations.
Licznik komórek Scepter™ 3.0, w połączeniu z czujnikiem o aperturze 40 μm, może dokładnie zliczać i precyzyjnie określać wielkość szerokiego zakresu typów komórek i cząstek. Niniejsza nota aplikacyjna przedstawia dwa przykłady eksperymentów wykorzystujących czułą zdolność urządzenia do rozróżniania wielkości w celu szybkiej oceny jakościowej poszczególnych populacji komórek.
Powiązane treści
Licznik komórek Scepter™ to przenośne urządzenie, które zapewnia spójność liczenia komórek bezpośrednio w okapie hodowlanym w czasie krótszym niż 30 sekund.
Scepter™ Cell Counter is a portable device which brings consistency in cell counting right to the culture hood in less than 30 seconds.
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works
A list of which mammalian and other key phenotypes have been validated for Scepter™ counting precision.