Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 657,00 zł 558,45 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł | |
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
558,45 zł
Cena katalogowa657,00 złZaoszczędź 15%form
powder
Quality Level
color
white
solubility
methanol: >10 mg/mL, DMSO: >10.1 mg/mL, 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble, H2O: insoluble, dilute aqueous base: insoluble
SMILES string
CC1=C(CCN2CCC(\CC2)=C(\c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4)C(=O)N5C=CSC5=N1
InChI
1S/C27H25F2N3OS/c1-18-24(26(33)32-16-17-34-27(32)30-18)12-15-31-13-10-21(11-14-31)25(19-2-6-22(28)7-3-19)20-4-8-23(29)9-5-20/h2-9,16-17H,10-15H2,1H3
InChI key
JUQLTPCYUFPYKE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR2A(3356)
rat ... Adra1a(29412), Drd2(24318), Htr1a(24473), Htr2a(29595), Htr7(65032)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility methanol: >10 mg/mL, 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble, dilute aqueous base: insoluble, H2O: insoluble, DMSO: >10.1 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear | solubility 0.1 M HCl: slightly soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble, ethyl acetate: soluble | solubility 0.1 M HCl: slightly soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble, ethyl acetate: soluble |
| color white | color off-white to brown | color pale yellow | color pale yellow |
| Gene Information human ... HTR2A(3356) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| R103-25MG | 04061836694142 |
| R103-100MG | 04061832093086 |
| R103-250MG | 04061832093093 |