Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 642,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
642,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥8 mg/mL
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C1CCN(CCC2=CC=CC=C2)CC1)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C21H27NO/c23-21(19-11-5-2-6-12-19)20-13-16-22(17-14-20)15-7-10-18-8-3-1-4-9-18/h1-6,8-9,11-12,20-21,23H,7,10,13-17H2
InChI key
CTDVLAJTGZQELM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MDL 11,939 is a potent, selective and orally active 5-HT2 receptor antagonist (ASTAR). Ki values values are in the low nanomolar range for 5-HT2A with over 100-fold selectivity over 5-HT2C receptors and low or no affinity for non-5-HT2 receptors or transporters.
Potent, selective, and orally active 5-HT2 receptor antagonist (ASTAR)
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥8 mg/mL | solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to tan | color yellow | color white to beige | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?