Merck
PZ0269
Sigma-Aldrich
PF-03049423
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-7-(6-methoxy-3-pyridinyl)-1-(2-propoxyethyl)-pyrido[3,4-b]pyrazin-2(1H)-one hydrochloride, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl]-7-(6-methoxypyridin-3-yl)-1-(2-propoxyethyl)pyrido[3,4-b]pyrazin-2(1H)-one hydrochloride, PF-5
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H32N6O4 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
468.55 (free base basis)
Kod UNSPSC:
41106305
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
H2O: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCCOCCN1C2=C(C=NC(C3=CN=C(OC)C=C3)=C2)N=C(N4CCN(CCO)CC4)C1=O.C
InChI
1S/C24H32N6O4.CH4/c1-3-13-34-14-11-30-21-15-19(18-4-5-22(33-2)26-16-18)25-17-20(21)27-23(24(30)32)29-8-6-28(7-9-29)10-12-31;/h4-5,15-17,31H,3,6-14H2,1-2H3;1H4
Klucz InChI
BXMDZHBYGYPATN-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
PF-03049423 jest aktywnym doustnie, penetrującym mózg inhibitorem fosfodiesterazy 5 (PDE5).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)