Merck
PZ0247
Sigma-Aldrich
PF-04979064
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,3-Dihydro-1-[1-[(2S)-2-hydroxy-1-oxopropyl]-4-piperidinyl]-3-methyl-8-(6-methyl-3-pyridinyl)-2H-imidazo[4,5-c][1,5]naphthyridin-2-one
Wybierz wielkość
5 MG
401,00 zł
25 MG
1600,00 zł
401,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
401,00 zł
25 MG
1600,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H26N6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
401,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CN(C(N1C2CCN(C([C@@H](O)C)=O)CC2)=O)C3=C1C4=NC(C5=CN=C(C)C=C5)=CC=C4N=C3
InChI
1S/C24H26N6O3/c1-14-4-5-16(12-25-14)18-6-7-19-21(27-18)22-20(13-26-19)28(3)24(33)30(22)17-8-10-29(11-9-17)23(32)15(2)31/h4-7,12-13,15,17,31H,8-11H2,1-3H3/t15-/m0/s1
Klucz InChI
GACQNUHFDBEIQH-HNNXBMFYSA-N
Działania biochem./fizjol.
PF-04979064 is a highly potent and selective PI3K/mTOR dual kinase inhibitor.
PF-04979064 is an orally available, potent and selective PI3K/mTOR dual kinase inhibitor that potently inhibits tumor growth in mouse xenografts.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)